2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346694-1G OR346694-5G
APOSOR346694-1GEA 168 EUR
APOSOR346694-1G APOSOR346694-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114406
CAS-Nummer: 262847-54-1