4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346705-1G OR346705-5G
APOSOR346705-1GEA 0 EUR
APOSOR346705-1G APOSOR346705-5G
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114575
CAS-Nummer: 106047-17-0