1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-7-(methoxycarbonyl)-1H-indole
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 29 EUR
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Formel: C₁₅H₁₇NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027276
CAS-Nummer: 917562-23-3