1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR350009-1G OR350009-250MG OR350009-5G
APOSOR350009-1GEA 179 EUR
APOSOR350009-1G APOSOR350009-250MG APOSOR350009-5G
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formel: C₄H₈N₂O·ClH
Molecular Weight: 136.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258892
CAS-Nummer: 20386-22-5