2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Molecular Weight: 216,075 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13190619
CAS-Nummer: 477252-20-3