3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350093-250MG
OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA
59.6
EUR
APOSOR350093-250MG
APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇ClO₄ Molecular Weight: 214,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100478 CAS-Nummer: 55737-77-4 |