1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-1,2,4-Triazol-3(2H)-one
OR350126-100G OR350126-25G OR350126-500G
APOSOR350126-100GEA 72.5 EUR
APOSOR350126-100G APOSOR350126-25G APOSOR350126-500G
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₂H₃N₃O
Molecular Weight: 85.065 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311031
CAS-Nummer: 930-33-6