Methyl-trans-cinnamat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Cinnamsäuremethylester, (E)-3-Phenylpropensäuremethylester, trans-Zimtsäuremethylester, (E)-Zimtsäuremethylester
OR350234-100G
OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA
26.1
EUR
APOSOR350234-100G
APOSOR350234-500G
Methyl-trans-cinnamat 95%
Methyl-trans-cinnamat
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.19 g/mol Siedepunkt: 262 °C (760 mm Hg) Schmelzpunkt: 34 °C Dichte: 1.08 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008458 CAS-Nummer: 1754-62-7 |