Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350263-1G OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA 127 EUR
APOSOR350263-1G APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Formel: C₁₈H₁₆N₄O₂
Molecular Weight: 320,345 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619370
CAS-Nummer: 917392-54-2