Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR350273-1G OR350273-250MG
APOSOR350273-1GEA 282 EUR
APOSOR350273-1G APOSOR350273-250MG
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226170
CAS-Nummer: 122181-85-5