7-Nitroisoquinoline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350298-1G
OR350298-250MG
APOSOR350298-1GEA
166
EUR
APOSOR350298-1G
APOSOR350298-250MG
7-Nitroisoquinoline, tech
7-Nitroisoquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264588 CAS-Nummer: 13058-73-6 |