1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G
OR350580-5G
OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA
313
EUR
APOSOR350580-1G
APOSOR350580-5G
APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, technische Qualität
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201.06 g/mol Siedepunkt: 118 °C (18 mm Hg) Schmelzpunkt: 47…50 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09745128 CAS-Nummer: 52289-93-7 UN: 1759 ADR: 8 III |