3-Acetamidophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 284 EUR
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 256,096 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07364400
CAS-Nummer: 30095-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III