7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR351061-1G OR351061-5G OR351061-250MG
APOSOR351061-1GEA 198 EUR
APOSOR351061-1G APOSOR351061-5G APOSOR351061-250MG
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin
Formel: C₁₆H₁₂O₄
Molecular Weight: 268,264 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093155
CAS-Nummer: 66267-82-1