4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Biphenyl)pyridine
OR3583-1G OR3583-5G
APOSOR3583-1GEA 400 EUR
APOSOR3583-1G APOSOR3583-5G
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Formel: C₁₇H₁₃N
Molecular Weight: 231.292 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00657901
CAS-Nummer: 861024-61-5