3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3585-1G OR3585-250MG OR3585-50MG
APOSOR3585-1GEA 249 EUR
APOSOR3585-1G APOSOR3585-250MG APOSOR3585-50MG
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₉BN₂O₃
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689540
CAS-Nummer: 913836-04-1