2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 484 EUR
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
Molecular Weight: 147.927 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458475
CAS-Nummer: 874290-88-7