4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR360085-1G
APOSOR360085-1GEA 58 EUR
APOSOR360085-1G
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₅BO₄
Molecular Weight: 280,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520546
CAS-Nummer: 1049004-32-1