2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
OR360118-1G
APOSOR360118-1GEA 58 EUR
APOSOR360118-1G
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Formel: C₁₃H₁₈BClO₃
Molecular Weight: 268,544 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782041
CAS-Nummer: 1151564-03-2