tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)carbamate
OR360126-5G
APOSOR360126-5GEA 159 EUR
APOSOR360126-5G
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate
Formel: C₁₇H₃₀BNO₄
Molecular Weight: 323,235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032216
CAS-Nummer: 1251732-64-5