6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.3 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₃
Molecular Weight: 138.917 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907979
CAS-Nummer: 903899-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III