4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)boronic acid
OR360222-5G OR360222-1G
APOSOR360222-5GEA 230 EUR
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molecular Weight: 193.992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036117
CAS-Nummer: 158429-38-0