2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyano-2-methylphenylboronic acid, (4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
OR360237-5G
APOSOR360237-5GEA 162 EUR
APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molecular Weight: 160,966 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09750473
CAS-Nummer: 313546-18-8