(3-Methylbutyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isopentylboronic acid
OR360310-25G
OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA
313
EUR
APOSOR360310-25G
APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Formel:
C₅H₁₃BO₂ Molecular Weight: 115.967 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784365 CAS-Nummer: 98139-72-1 |