[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-pyridine-5-boronic acid, (6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
OR360493-1G
OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA
114
EUR
APOSOR360493-1G
APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975411 CAS-Nummer: 883231-20-7 |