4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR360887-1G
OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA
249
EUR
APOSOR360887-1G
APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037836 CAS-Nummer: 890839-22-2 |