2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360934-1G
OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA
136
EUR
APOSOR360934-1G
APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BClO₃ Molecular Weight: 184,385 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18311828 CAS-Nummer: 1063712-34-4 |