4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
OR361008-1G
OR361008-250MG
APOSOR361008-1GEA
249
EUR
APOSOR361008-1G
APOSOR361008-250MG
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₀BNO₂ Molecular Weight: 187.003 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546546 CAS-Nummer: 1217501-00-2 |