2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361102-5G OR361102-1G
APOSOR361102-5GEA 817 EUR
APOSOR361102-5G APOSOR361102-1G
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
2,6-Dichlorobenzylboronic acid
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
Molecular Weight: 204.846 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053805
CAS-Nummer: 1072946-39-4