2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
OR361463-1G OR361463-250MG
APOSOR361463-1GEA 308 EUR
APOSOR361463-1G APOSOR361463-250MG
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₅BN₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375170
CAS-Nummer: 1256355-29-9