2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR361488-1G OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA 116 EUR
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₆BNO₂S
Molecular Weight: 225,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697442
CAS-Nummer: 1218791-01-5