2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361548-1G
OR361548-250MG
APOSOR361548-1GEA
812
EUR
APOSOR361548-1G
APOSOR361548-250MG
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₂ Molecular Weight: 206.049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015779 CAS-Nummer: 1256358-82-3 |