7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 0 EUR
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437554
CAS-Nummer: 892874-34-9