2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR361614-1G
OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA
359
EUR
APOSOR361614-1G
APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₇BO₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265092 CAS-Nummer: 1073355-02-8 |