3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361720-100MG OR361720-250MG
APOSOR361720-100MGEA 427 EUR
APOSOR361720-100MG APOSOR361720-250MG
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
3-Isopropylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19648929
CAS-Nummer: 1101060-79-0