(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361724-100MG OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA 499 EUR
APOSOR361724-100MG APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃
Molecular Weight: 210,614 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19370468
CAS-Nummer: 1244025-00-0