N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361733-1G OR361733-250MG
APOSOR361733-1GEA 927 EUR
APOSOR361733-1G APOSOR361733-250MG
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,2-Dimethylbutan-2-amine
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135017
CAS-Nummer: 2978-64-5