5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361735-100MG OR361735-1G OR361735-250MG
APOSOR361735-100MGEA 491 EUR
APOSOR361735-100MG APOSOR361735-1G APOSOR361735-250MG
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182.604 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30171263
CAS-Nummer: 1467773-21-2