Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361741-1G OR361741-250MG OR361741-5G
APOSOR361741-1GEA 0 EUR
APOSOR361741-1G APOSOR361741-250MG APOSOR361741-5G
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28656858
CAS-Nummer: 945935-60-4