3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361743-100MG OR361743-1G
APOSOR361743-100MGEA 337 EUR
APOSOR361743-100MG APOSOR361743-1G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Molecular Weight: 212,047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257097
CAS-Nummer: 52090-78-5