N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361747-1G OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA 691 EUR
APOSOR361747-1G APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Formel: C₁₂H₁₃Cl₂NO
Molecular Weight: 258,144 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828193
CAS-Nummer: 1041439-18-2