2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3636-1G OR3636-500MG
APOSOR3636-1GEA 364 EUR
APOSOR3636-1G APOSOR3636-500MG
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂O
Molecular Weight: 218.639 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02740422
CAS-Nummer: 101617-91-8