8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Chloro-6-methylquinolin-4-ol, 8-Chloro-4-hydroxy-6-methyl-1-azanaphthalene
OR3639-1G
OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA
284
EUR
APOSOR3639-1G
APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272441 CAS-Nummer: 203626-40-8 |