Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370011-25G
OR370011-5G
APOSOR370011-25GEA
641
EUR
APOSOR370011-25G
APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₇H₇BrO₂S Molecular Weight: 235.098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09965551 CAS-Nummer: 632325-50-9 |