4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370012-1G OR370012-250MG
APOSOR370012-1GEA 166 EUR
APOSOR370012-1G APOSOR370012-250MG
4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
4-Bromophthalazin-1(2H)-one
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molecular Weight: 225.042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11101043
CAS-Nummer: 19064-73-4