3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370018-100MG OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA 420 EUR
APOSOR370018-100MG APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042334
CAS-Nummer: 56062-59-0