1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370026-100MG
OR370026-1G
APOSOR370026-100MGEA
387
EUR
APOSOR370026-100MG
APOSOR370026-1G
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine ≥98%
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Formel:
C₁₄H₁₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15529357 CAS-Nummer: 152955-55-0 |