2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370033-100MG OR370033-1G
APOSOR370033-100MGEA 353 EUR
APOSOR370033-100MG APOSOR370033-1G
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Formel: C₁₆H₁₈N₂
Molecular Weight: 238.328 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042353
CAS-Nummer: 145105-04-0