2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370036-100MG OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-100MGEA 509 EUR
APOSOR370036-100MG APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Formel: C₈H₁₂BrNO
Molecular Weight: 218,091 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20231570
CAS-Nummer: 1334492-54-4