(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370064-100MG OR370064-250MG
APOSOR370064-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR370064-100MG APOSOR370064-250MG
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol
Formel: C₁₄H₂₁NO
Molecular Weight: 219,323 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642889
CAS-Nummer: 98462-58-9